Få mere at vide
2-Methyl-1-pentene, 97%
Artikelnummer. 15420128
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420128 100 mL 100ml
15400128 5 mL 5ml
15410128 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53373.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 763-29-1 | C6H12 | 84.162 g/mol
2-Methyl-1-penten fremstilles ud fra 2-methyl-1-penten. 2-methyl-1-penten anvendes til copolymerisation af ethylen katalyseret af ikke-broforbundne halvtitanocener. Isomeriseringen af 2-methyl-1-penten fører til anionisk aktivering af ch-bindinger i olefiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-1-penten fremstilles ud fra 2-Methyl-1-penten. 2-methyl-1-penten anvendes til copolymerisation af ethylen katalyseret af ikke-broforbundne halvtitanocener. Isomeriseringen af 2-methyl-1-penten fører til anionisk aktivering af ch-bindinger i olefiner.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 763-29-1
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.162
MDL nummer MFCD00009405
InChI nøgle WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-pentene, 2-methylpentene, 1-pentene, 2-methyl, 4-methyl-4-pentene, 2-methyl-pentene-1, unii-okc25o38mc, okc25o38mc, acmc-1bixb, 4-01-00-00841 beilstein handbook reference, c2h5ch2c ch3 =ch2
PubChem CID 12986
IUPAC navn 2-methylpent-1-en
SMIL CCCC(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-pentene
Smeltepunkt -136°C
Tæthed 0.682
Kogepunkt 62°C
Flammepunkt −27°C (−17°F)
Brydningsindeks 1.392
Mængde 100 mL
FN nummer UN2288
Beilstein 1340499
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 84.16
Procent renhed 97%