Få mere at vide
2-Methyl-1-pentene, 97%
Produktkod. 15410128
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
15410128 25 mL 25ml
15400128 5 mL 5ml
15420128 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15410128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53373.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 763-29-1 | C6H12 | 84.162 g/mol
2-Methyl-1-penten fremstilles ud fra 2-methyl-1-penten. 2-methyl-1-penten anvendes til copolymerisation af ethylen katalyseret af ikke-broforbundne halvtitanocener. Isomeriseringen af 2-methyl-1-penten fører til anionisk aktivering af ch-bindinger i olefiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-1-penten fremstilles ud fra 2-Methyl-1-penten. 2-methyl-1-penten anvendes til copolymerisation af ethylen katalyseret af ikke-broforbundne halvtitanocener. Isomeriseringen af 2-methyl-1-penten fører til anionisk aktivering af ch-bindinger i olefiner.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 763-29-1
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.162
MDL nummer MFCD00009405
InChI nøgle WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-pentene, 2-methylpentene, 1-pentene, 2-methyl, 4-methyl-4-pentene, 2-methyl-pentene-1, unii-okc25o38mc, okc25o38mc, acmc-1bixb, 4-01-00-00841 beilstein handbook reference, c2h5ch2c ch3 =ch2
PubChem CID 12986
IUPAC navn 2-methylpent-1-en
SMIL CCCC(=C)C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-pentene
Smeltepunkt -136°C
Tæthed 0.682
Kogepunkt 62°C
Flammepunkt −27°C (−17°F)
Brydningsindeks 1.392
Mængde 25 mL
FN nummer UN2288
Beilstein 1340499
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 84.16
Procent renhed 97%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.