Få mere at vide
2-Methyl-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4-carboxylic Acid |
| CAS | 1134335-04-8 |
| Molekylær formel | C11H11NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO3/c1-12-6-9(11(14)15)7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5,9H,6H2,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | CN1CC(C(=O)O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisoquinoline-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.21 |
| Formel vægt | 205.0739 |