missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methyl-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30331866
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331866 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331866 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB49633810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4-carboxylic Acid
CAS 1134335-04-8
Molekylær formel C11H11NO3
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11NO3/c1-12-6-9(11(14)15)7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5,9H,6H2,1H3,(H,14,15)
SMIL CN1CC(C(=O)O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisoquinoline-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 205.21
Formel vægt 205.0739
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.