Få mere at vide
2-Methyl-1-nitronaphthalene, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31333040
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31333040 10 g
31318464 100 g
31324367 5 g
31323945 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31333040 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1371510g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-nitronaphthalene
CAS 881-03-8
Molekylær formel C11H9NO2
MDL nummer MFCD00003914
Mængde 10 g
SMIL O=[N+](C1=C2C=CC=CC2=CC=C1C)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 187.19
Procent renhed 98%