Få mere at vide
2-Methyl-1-naphthylmagnesiumbromid, 0,25 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10557020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10557020 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10557020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433680500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 21450-90-8 | C11H9BrMg | 245.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide
CAS 21450-90-8, 109-99-9
CAS min % 5.86, 92.54
CAS Max % 7.46, 94.14
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.9210g/mL
Kogepunkt 65,0 °C
Flammepunkt −17 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C11H9BrMg
MDL nummer MFCD01311486
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.921
Synonym 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, frkjgfapmohvam-uhfffaoysa-m, 2-methyl-1-naphthyl magnesium bromide, magnesium,bromo 2-methyl-1-naphthalenyl, magnesium,2-methyl-1h-naphthalen-1-ide,bromide, 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25 m in thf, 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25 m in 2-methf, 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
InChI nøgle FRKJGFAPMOHVAM-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=C([Mg]Br)C2=CC=CC=C2C=C1
IUPAC navn magnesium;2-methyl-lH-naphthalen-1-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 245.40
PubChem CID 11791449
Formel vægt 245.4
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.