Få mere at vide
2-Methyl-1-[N-methyl-N-(3,3-diphenylpropyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17953026
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17953026 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17953026 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3441.080100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Methyl-1-[N-methyl-N-(3,3-diphenylpropyl)amino]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol
CAS 100442-33-9
Analyt- eller komponentnavne 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H27 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C20H27NO/c1-20(2,22)16-21(3)15-14-19(17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,19,22H,14-16H2,1-3H3
SMIL CN(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)O
IUPAC navn 1-[3,3-diphenylpropyl(methyl)amino]-2-methylpropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 297.43
Mængde 100 mg
Formel vægt 297,2093 g/mol