missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 56586-13-1 |
| Molekylær formel | C8H14O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methylcyclohexanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | CC1CCCCC1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-methylcyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vægt | 142.0994 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?