Få mere at vide
2-methyl-1-buten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362229
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362229 25 g 25g
11352229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27230.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 563-46-2 | C5H10 | 70.14 g/mol
2-Methyl-1-buten anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af pinacolon, smagsforstærker, krydderier, afgrødebeskyttere og tertiær amylphenol. Desuden tjener det som et lysfølsomt materiale og betondispergeringsmiddel. Ud over dette bruges det som brændstof og brændstoftilsætning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-1-buten anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af pinacolon, smagsforstærker, krydderier, afgrødebeskyttere og tertiær amylphenol. Desuden tjener det som et lysfølsomt materiale og betondispergeringsmiddel. Ud over dette bruges det som brændstof og brændstoftilsætning.
Opløselighed
Opløselig i ether, ethanol og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-46-2
Molekylær formel C5H10
Molekylvægt (g/mol) 70.14
MDL nummer MFCD00009333
InChI nøgle MHNNAWXXUZQSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-butene, 2-methylbutene, 1-butene, 2-methyl, 1-isoamylene, 2-methylbutene-1, butene, 2-methyl, gamma-isoamylene, .gamma.-isoamylene, unii-33c9y0i55h, c2h5c ch3 =ch2
PubChem CID 11240
ChEBI CHEBI:77915
IUPAC navn 2-methylbut-1-en
SMIL CCC(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-butene
Smeltepunkt -137°C
Tæthed 0.651
Kogepunkt 31°C to 32°C
Flammepunkt −48°C (−54°F)
Brydningsindeks 1.374
Mængde 25 g
FN nummer UN2459
Opløselighedsinformation Soluble in ether,ethanol and benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 70.13
Procent renhed 98%