Få mere at vide
2-Methyl-1-buten-3-yne, 97%
Beskrivelse
2-Methyl-1-buten-3-yn er et reagens, der bruges i analytiske undersøgelser til at bestemme de aromaforbindelser, der er til stede i forskellige ting, ved at bruge pyrolysegaskromatografi-massespektrometriteknikker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i analytiske undersøgelser til at bestemme de aromaforbindelser, der er til stede i forskellige ting, ved at bruge pyrolysegaskromatografi-massespektrometriteknikker.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med tungmetalpulver, varme. Beskyt mod varme og direkte sollys. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1-buten-3-yne |
| Smeltepunkt | -113 °C |
| Tæthed | 0.694 |
| Kogepunkt | 32 °C til 33 °C |
| Flammepunkt | −45 °C (−49 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.418 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Beilstein | 969175 |
| Vis mere |