Få mere at vide
2-Methyl-1-butanethiol, 99%
Artikelnummer. 11495047
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495047 5 g 5g
11405057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21949.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1878-18-8 | C5H12S | 104,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1878-18-8
Molekylær formel C5H12S
Molekylvægt (g/mol) 104.21
MDL nummer MFCD00004883
InChI nøgle WGQKBCSACFQGQY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methyl-1-butanethiol, 1-butanethiol, 2-methyl, 2-methylbutyl mercaptan, 2-methylbutanethiol, fema no. 3303, 2-methyl-butanethiol, acmc-1cuce, 2-methyl-1-butane thiol, 1-butanethiol,2-methyl, 1-mercapto-2-methylbutane
PubChem CID 15877
IUPAC navn 2-methylbutan-1-thiol
SMIL CCC(C)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-butanethiol
Tæthed 0.845
Kogepunkt 116 °C til 117 °C
Flammepunkt 19 °C (67 °F)
Brydningsindeks 1.448
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 104.22
Procent renhed 99%