Få mere at vide
2-methyl-1,8-naphthyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416937
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416937 1 g 1g
15426937 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34032.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1569-16-0
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.177
MDL nummer MFCD04066717
InChI nøgle FSWRUYCICUXURT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,8 naphthyridine, 2-methyl 1,8-naphthyridine, 2-methyl-1,8-naphthyridine, 1,8-naphthyridine, 2-methyl, 2-methylpyridino 2,3-b pyridine, 2-methyl-1,8-naphtyridine, 2-methyl 1,8 naphthyridine, methylnaphthyridine, 2-methylnaphthyridine
PubChem CID 74073
IUPAC navn 2-methyl-1,8-naphthyridin
SMIL CC1=NC2=C(C=CC=N2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1,8-naphthyridine
Smeltepunkt 91°C to 93°C
Mængde 1 g
Formel vægt 144.18
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1,8-naphthyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-1,8-naphthyridine