Få mere at vide
2-Methyl-1,5-diphenyl-1H-pyrrol-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10691693
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10691693 10 g 10g
10009561 1 g 1g
10187814 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10691693 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00294EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 109812-64-8
Molekylær formel C18H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 277.323
MDL nummer MFCD01567220
InChI nøgle DWIYTBRYOQDHTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,5-diphenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,5-diphenyl-2-methylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1,5-diphenyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1,5-diphenyl, maybridge1_008589, acmc-20mclm, 2-methyl-1,5-diphenyl-pyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2735512
IUPAC navn 2-methyl-1,5-diphenylpyrrol-3-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C=C(N1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1, 5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 277.32
Procent renhed 97%