missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one |
| CAS | 64436-58-4 |
| Molekylær formel | C11H11OF3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11F3O/c1-7(2)10(15)8-3-5-9(6-4-8)11(12,13)14/h3-7H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)C(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.19 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?