Få mere at vide
2-Methyl-1,4-naphthoquinone, 98%
Artikelnummer. 11450134
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450134 50 g 50g
11440134 10 g 10g
11460134 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450134 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13593.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 58-27-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
2-Methyl-1,4-naphthoquinon er en protrombogen forbindelse og bruges som modelquinon i cellekulturundersøgelser. 2-Methyl-1,4-naphthoquinon er en syntetisk analog af 1,4-naphthoquinon med en methylgruppe i 2-stillingen. 2-Methyl-1,4-naphthoquinon kan anvendes som et oxidativ skadeinducerende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-1,4-naphthoquinon er en protrombogen forbindelse og bruges som modelquinon i cellekulturundersøgelser. 2-Methyl-1,4-naphthoquinon er en syntetisk analog af 1,4-naphthoquinon med en methylgruppe i 2-stillingen. 2-Methyl-1,4-naphthoquinon kan anvendes som et oxidativ skadeinducerende middel.
Opløselighed Opløseligt
i methanol
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-27-5
Molekylær formel C11H8O2
Molekylvægt (g/mol) 172.183
MDL nummer MFCD00001681
InChI nøgle MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
PubChem CID 4055
ChEBI CHEBI:28869
IUPAC navn 2-methylnaphthalen-1,4-dion
SMIL CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
Smeltepunkt 104°C to 107°C
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Beilstein 1908453
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,5831
Opløselighedsinformation Soluble in methanol
Formel vægt 172.18
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.