Få mere at vide
2-Methyl-1,4-naphthoquinon, 98%
Artikelnummer. 11440134
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440134 10 g 10g
11450134 50 g 50g
11460134 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440134 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13593.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 58-27-5 | C11H8O2 | 172,183 g/mol
2-Methyl-1,4-naphthoquinon er en protrombogen forbindelse og bruges som modelquinon i cellekulturundersøgelser. 2-Methyl-1,4-naphthoquinon er en syntetisk analog af 1,4-naphthoquinon med en methylgruppe i 2-stillingen. 2-Methyl-1,4-naphthoquinon kan anvendes som et oxidativ skadeinducerende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-1,4-naphthoquinon er en protrombogen forbindelse og bruges som modelquinon i cellekulturundersøgelser. 2-Methyl-1,4-naphthoquinon er en syntetisk analog af 1,4-naphthoquinon med en methylgruppe i 2-stillingen. 2-Methyl-1,4-naphthoquinon kan anvendes som et oxidativ skadeinducerende middel.
Opløselighed Opløseligt
i methanol
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-27-5
Molekylær formel C11H8O2
Molekylvægt (g/mol) 172.183
MDL nummer MFCD00001681
InChI nøgle MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
PubChem CID 4055
ChEBI CHEBI:28869
IUPAC navn 2-methylnaphthalen-1,4-dion
SMIL CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
Smeltepunkt 104°C to 107°C
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Beilstein 1908453
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,5831
Opløselighedsinformation Soluble in methanol
Formel vægt 172.18
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-1,4-naphthoquinone