Få mere at vide
2-Methyl-1,4-naphthoquinon, 98%
Artikelnummer. 10626534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10626534 5 g Glasflaske 5g
10071200 25 g Glasflaske 25g
10657092 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10626534 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127180050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 58-27-5 | C11H8O2 | 172,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-27-5
Molekylær formel C11H8O2
Molekylvægt (g/mol) 172.18
MDL nummer MFCD00001681
InChI nøgle MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
PubChem CID 4055
ChEBI CHEBI:28869
IUPAC navn 2-methylnaphthalen-1,4-dion
SMIL CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1, 4-naphthoquinone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 105,0 °C til 108,0 °C
Farve Grøn-gul til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 07, II, 656
Merck Index 15, 5899
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol (1g/60 ml), benzen (1g/10 ml), opløselig i vegetabilske olier (1g/50 ml), moderat opløselig i kloroform og kulstoftetrac
Formel vægt 172.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.