Få mere at vide
2-Methyl-1,4-naphthalenediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1,4-naphthalenediol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6,12-13H,1H3 |
| Formel vægt | 174.0681 |