Få mere at vide
2-Methyl-1,4-naphthalenediol-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1,4-naphthalenediol-d8 |
| CAS | 1142409-65-1 |
| Molekylær formel | C11H2D8O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1,4-Dihydroxy-2-methylnaphthalene-d8, 2-Methyl-1,4-dihydroxynaphthalene-d8, 2-Methyl-1,4-naphthohydroquinone-d8, 2-Methyl-1,4-naphthoquinol-d8, 2-Methylhydronaphthoquinone-d8, 2-Methylnaphthalene-1,4-diol-d8, 4-Hydroxy-3-methyl-alpha-naphthol-d8, Dihydrovitamin K3-d8, Menadiol-d8, Reduced Menadione-d8, Reduced Vitamin K3-d8, Vitamin K3H2-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6,12-13H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(O)c(c([2H])c(O)c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,5,6,7,8-pentadeuterio-3-(trideuteriomethyl)naphthalene-1,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.25 |
| Formel vægt | 182.1183 |