missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-propen-1-one, TRC

Artikelnummer. 30484017
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30484017 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30484017 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3230455MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-propen-1-one
CAS 516453-68-2
Molekylær formel C11H12O3S
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12O3S/c1-8(2)11(12)9-4-6-10(7-5-9)15(3,13)14/h4-7H,1H2,2-3H3
SMIL CC(=C)C(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
IUPAC navn 2-methyl-1-(4-methylsulfonylphenyl)prop-2-en-1-one
Molekylvægt (g/mol) 224.28
Formel vægt 224.0507
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.