missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-propen-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-propen-1-one |
| CAS | 516453-68-2 |
| Molekylær formel | C11H12O3S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3S/c1-8(2)11(12)9-4-6-10(7-5-9)15(3,13)14/h4-7H,1H2,2-3H3 |
| SMIL | CC(=C)C(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 2-methyl-1-(4-methylsulfonylphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.28 |
| Formel vægt | 224.0507 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?