Få mere at vide
2-Methyl-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-propanone |
| CAS | 53207-58-2 |
| Molekylær formel | C11H14OS |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Methyl-1-(4-methylsulfanylphenyl)propan-1-one, p-(Methylthio)isobutyrophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14OS/c1-8(2)11(12)9-4-6-10(13-3)7-5-9/h4-8H,1-3H3 |
| SMIL | CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)C |
| IUPAC navn | 2-methyl-1-(4-methylsulfanylphenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.29 |
| Formel vægt | 194.0765 |