Få mere at vide
2-[Methyl-1-(4-methoxyphenyl)methoxy]propyl-4’-nitrophenyl Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[Methyl-1-(4-methoxyphenyl)methoxy]propyl-4'nitrophenyl C |
| CAS | 1076198-54-3 |
| Molekylær formel | C19 H21 N O7 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO7/c1-13(26-14(2)15-4-8-17(24-3)9-5-15)12-25-19(21)27-18-10-6-16(7-11-18)20(22)23/h4-11,13-14H,12H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C(C)OC(C)COC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-[1-(4-methoxyphenyl)ethoxy]propyl (4-nitrophenyl) carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.37 |
| Formel vægt | 375.1318 |