missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-1,4-dioxecane-5,10-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1,4-dioxecane-5,10-dione |
| CAS | 93777-90-3 |
| Molekylær formel | C9H14O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c1-7-6-12-8(10)4-2-3-5-9(11)13-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | CC(OC(CCCC1)=O)COC1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?