Få mere at vide
2-Methyl-1,4-butanediol, TRC
Artikelnummer. 30468496
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30468496 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30468496 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22249550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1,4-butanediol
CAS 2938-98-9
Molekylær formel C5H12O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12O2/c1-5(4-7)2-3-6/h5-7H,2-4H2,1H3
SMIL C(CCO)(CO)C
IUPAC navn 2-methylbutan-1,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 104.15
Formel vægt 104.0837