missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-1,4-butanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1,4-butanediol |
| CAS | 2938-98-9 |
| Molekylær formel | C5H12O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(4-7)2-3-6/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | C(CCO)(CO)C |
| IUPAC navn | 2-methylbutan-1,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.15 |
| Formel vægt | 104.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?