Få mere at vide
2-methyl-1,3-thiazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394702
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10394702 250 mg 250mg
10572662 1 g 1g
10321665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10394702 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC05701CB
Kemiske identifikatorer
CAS 35272-15-2
Molekylær formel C5H5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 143.16
MDL nummer MFCD03407332
InChI nøgle ZHDRDZMTEOIWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthiazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-thiazolecarboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-thiazole4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 284728
IUPAC navn 2-methyl-1,3-thiazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=NC(=CS1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 143.17
Procent renhed 97%