Få mere at vide
2-methyl-1,3-thiazol-4-carboximidamid-hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10752323
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10752323 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10544994 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752323 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB03559DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 18876-82-9
Molekylær formel C5H8ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 177.65
MDL nummer MFCD00178765
InChI nøgle YYLYRAUCGUIGIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboximidamide hydrochloride, 2-methylthiazole-4-carboxamidine hydrochloride, 2-methyl-thiazole-4-carboxamidine hydrochloride, 2-methylthiazole-4-carboximidamide hydrochloride, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxamidine, chloride, 4-thiazolecarboximidamide,2-methyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2799402
IUPAC navn 2-methyl-1,3-thiazol-4-carboximidamid;hydrochlorid
SMIL CC1=NC(=CS1)C(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carboximidamide hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 177.66
Procent renhed 97%