Få mere at vide
2-methyl-1,3-thiazol-4-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10213432
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10213432 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10275424 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10213432 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB02802DA
Kemiske identifikatorer
CAS 174223-29-1
Molekylær formel C5H6N2S2
Molekylvægt (g/mol) 158.237
MDL nummer MFCD00052167
InChI nøgle DIOPPULTIGEDCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthiazole-4-carbothioamide, amino 2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methane-1-thione, maybridge4_004334, 2-methylthiazole-4-thiocarboxamide, 4-thiazolecarbothioamide,2-methyl, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl, 2-methylthiazole-4-carbothioic acid amide, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl-9ci
PubChem CID 2744365
IUPAC navn 2-methyl-1,3-thiazol-4-carbothioamid
SMIL CC1=NC(=CS1)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbothioamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 158.25
Procent renhed 97%