Få mere at vide
2-methyl-1,3-thiazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10644385
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10644385 1 g 1g
10471684 250 mg 250mg
10021214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10644385 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC05704DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 20949-84-2
Molekylær formel C5H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 127.16
MDL nummer MFCD06655197
InChI nøgle AEHWVNPVEUVPMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763191
IUPAC navn 2-methyl-1,3-thiazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=NC(C=O)=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-formyl-2-methylthiazole, 2-methylthiazole-4-carbaldehyde, 2-methylthiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl-4-formylthiazole, 2-methyl-4-fomylthiazole, 4-formyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Formel vægt 127.17
Procent renhed 97%