Få mere at vide
2-methyl-1,3-thiazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10021214
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10021214
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC05704DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 20949-84-2
Molekylær formel C5H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 127.16
MDL nummer MFCD06655197
InChI nøgle AEHWVNPVEUVPMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763191
IUPAC navn 2-methyl-1,3-thiazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=NC(C=O)=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Synonym 4-formyl-2-methylthiazole, 2-methylthiazole-4-carbaldehyde, 2-methylthiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl-4-formylthiazole, 2-methyl-4-fomylthiazole, 4-formyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Formel vægt 127.17
Procent renhed 97%