Få mere at vide
(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613595
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10613595 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10208513 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10613595 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC05713CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 103694-26-4
Molekylær formel C5H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 128.193
MDL nummer MFCD06212804
InChI nøgle ZCKAEFOHSOQKHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 2-methyl-1,3-thiazole-4-methylamine, 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, c-2-methyl-thiazol-4-yl-methylamine, 4-thiazolemethanamine, 2-methyl, 4-thiazolemethanamine,2-methyl, 4-aminomethyl-2-methyl-1,3-thiazole, 1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 2-methylthiazol-4-yl methylamine
PubChem CID 18467479
IUPAC navn (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamin
SMIL CC1=NC(=CS1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 128.2
Procent renhed 97%