Få mere at vide
2-methyl-1,3-oxazol-4-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411504
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10411504 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10215554 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10673235 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10411504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC57901CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 23062-17-1
Molekylær formel C5H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 127.099
InChI nøgle IARMCEYEYXXEOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyloxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-methyl, 4-carboxy-2-methyl-1,3-oxazole, 2-methyloxa, oxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyloxazol-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl-3h-isoxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-oxazolecarboxylic acid
PubChem CID 539404
IUPAC navn 2-methyl-1,3-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=NC(=CO1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-methyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 127.1
Procent renhed 97%