Få mere at vide
2-methyl-1,3-oxazol-4-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11346975
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11346975 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10515100 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11356975 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346975 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC57904CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 113732-84-6
Molekylær formel C5H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 111.1
InChI nøgle ARAUEWKXKTYCHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyloxazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-oxazole-4-carbaldehyde, 2-methyloxazole-4-carboxaldehyde, 2-methyl-4-formyloxazole, 4-oxazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 4-formyl-2-methyl-1,3-oxazole, 2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde, acmc-20ai0d, 2-methyl-4-oxazolecarbaldehyde
PubChem CID 11073372
IUPAC navn 2-methyl-1,3-oxazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=NC(=CO1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-methyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 111.1
Procent renhed 97%