Få mere at vide
2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-1H-pyrrol-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10283522
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10283522 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10355302 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10283522 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00344DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 306936-20-9
Molekylær formel C19H24N2O3
Molekylvægt (g/mol) 328.412
MDL nummer MFCD01567236
InChI nøgle OZRPKALPSGYEHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-3-morpholinopropyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1-3-4-morpholinyl propyl-5-phenyl, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl propyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl propyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl prop-1-yl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008371, 2-methyl-1-3-morpholin-4-ylpropyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-ylpropyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2736904
IUPAC navn 2-methyl-1-(3-morpholin-4-ylpropyl)-5-phenylpyrrol-3-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C=C(N1CCCN2CCOCC2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 328.41
Procent renhed 97%