Få mere at vide
2-Methyl-1,3-dithiolan, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1,3-dithiolane |
| Tæthed | 1.15 |
| Kogepunkt | 40 °C (2 mmHg) |
| Flammepunkt | >100 °C (212 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 120.23 |
| Procent renhed | 99% |