Få mere at vide
2-Methyl-1,3-dithiolan, 99%
Artikelnummer. 11460977
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460977 5 g 5g
11470977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23372.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5616-51-3 | C4H8S2 | 120,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5616-51-3
Molekylær formel C4H8S2
Molekylvægt (g/mol) 120.23
MDL nummer MFCD01729666
InChI nøgle CARJCVDELAMAEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dithiolane, 2-methyl, 2-methyl-1,3-dithiacyclopentane, unii-4o81r0spr0, 1,3-dithiolane,2-methyl, fema no. 3705, acmc-20anre, acetaldehdye ethylene thioacetal
PubChem CID 21828
IUPAC navn 2-methyl-1,3-dithiolan
SMIL CC1SCCS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1,3-dithiolane
Tæthed 1.15
Kogepunkt 40°C (2 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 5 g
Formel vægt 120.23
Procent renhed 99%