Få mere at vide
2-Methyl-1,3-dithian, 98%
Artikelnummer. 11372705
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372705 5 g 5g
11362705 1 g 1g
11382705 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372705 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00209.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6007-26-7 | C5H10S2 | 134,255 g/mol
Det er blevet anvendt i syntesen af methylketoner. 2-Methyl-1,3-dithian er velegnet til brug ved fremstilling af kaliumtrifluor(2-methyl-1,3-dithiano)borat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er blevet anvendt i syntesen af methylketoner. 2-Methyl-1,3-dithian er velegnet til brug ved fremstilling af kaliumtrifluor(2-methyl-1,3-dithiano)borat.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6007-26-7
Molekylær formel C5H10S2
Molekylvægt (g/mol) 134.255
MDL nummer MFCD00014652
InChI nøgle KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dithiane, 2-methyl, m-dithiane, 2-methyl, 2-methyl-m-dithiane, methyl-2 dithiane-1,3, methyl-2 dithiane-1,3 french, acmc-20anrf, 2-methyl-1,3-dithian, 2-methyl-1,3 dithiane, 5-19-01-00053 beilstein handbook reference, 2-methyl-1,3-dithiane
PubChem CID 22329
IUPAC navn 2-methyl-1,3-dithian
SMIL CC1SCCCS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1,3-dithiane
Tæthed 1.212
Kogepunkt 78°C to 80°C (9 mmHg)
Flammepunkt 82°C (179°F)
Brydningsindeks 1.5615
Mængde 5 g
Beilstein 102766
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formel vægt 134.25
Procent renhed 98%