Få mere at vide
2-Methyl-1,3-dithiane, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11309211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11309211 5 mL Glass bottle 5ml
11936861 1 mL Glass bottle 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443260050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 6007-26-7
InChI nøgle KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dithiane, 2-methyl, m-dithiane, 2-methyl, 2-methyl-m-dithiane, methyl-2 dithiane-1,3, methyl-2 dithiane-1,3 french, acmc-20anrf, 2-methyl-1,3-dithian, 2-methyl-1,3 dithiane, 5-19-01-00053 beilstein handbook reference, 2-methyl-1,3-dithiane
PubChem CID 22329
IUPAC navn 2-methyl-1,3-dithiane
SMIL CC1SCCCS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1, 3-dithiane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Brown
Tæthed 1.1200g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H10S2
Mængde 5 mL
Molekylvægt (g/mol) 134.255
Formel vægt 134.26
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Liquid