Få mere at vide
2-Methyl-1,3-dioxolane-2-propanol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-propanol-d4 |
| CAS | 1215630-77-5 |
| Molekylær formel | C7H10D4O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4,4-(Ethylenedioxy)-1-pentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O3/c1-7(3-2-4-8)9-5-6-10-7/h8H,2-6H2,1H3/i2D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])CC1(C)OCCO1 |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-3-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)propan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.21 |
| Formel vægt | 150.1194 |