Få mere at vide
2-methyl-1,3-cyclopentandion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10081710 25 g Glasflaske 25g
13428378 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10081710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152320250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 765-69-5 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 765-69-5
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.13
MDL nummer MFCD00001406
InChI nøgle HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-methyl, 2-methyl-1,3-cyclopentadione, 2-methyl-cyclopentane-1,3-dione, unii-c9lg5vp01c, c9lg5vp01c, methylcycle-d, pubchem2206, acmc-209p4n, benzil-related compound, 46
PubChem CID 13005
IUPAC navn 2-methylcyclopentan-1,3-dion
SMIL CC1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1, 3-cyclopentanedione
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 212.0°C to 216.0°C
Farve Beige til Tan
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 112.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver