Få mere at vide
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione, 98+%
Artikelnummer. 10428670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
200 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
200g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10428670 100 g Glasflaske 100g
10418670 25 g Glasflaske 25g
10138053 200 g Glasflaske 200g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10428670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126591000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1193-55-1 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-55-1
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.16
MDL nummer MFCD00001587
InChI nøgle VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g
PubChem CID 70945
IUPAC navn 2-methylcyclohexan-1,3-dion
SMIL CC1C(=O)CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1, 3-cyclohexanedione
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >204°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H7(=O)2
Mængde 100 g
Beilstein 07, 558
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 126.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Crystalline Powder, Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.