Få mere at vide
2-methyl-1,3-benzoxazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10698160
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10698160 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10698160 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00305DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1, 3-benzoxazol-4-amine
CAS 342897-54-5
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C8H8N2O
Mængde 1 g
Synonym 2-methylbenzo d oxazol-4-amine, 4-amino-2-methyl-1,3-benzoxazole, methylbenzoxazolamine, 2-methyl-4-benzoxazolamine, 2-methylbenzoxazol-4-amine, 2-methyl-4-aminobenzoxazole, 2-methylbenzoxazole-4-amine, 4-amino-2-methylbenzoxazole, 2-methylbenzoxazole-4-ylamine, 4-benzoxazolamine, 2-methyl
InChI nøgle OEULNBJKLTXMSN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC2=C(C=CC=C2O1)N
IUPAC navn 2-methyl-1,3-benzoxazol-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 148.165
PubChem CID 10606897
Formel vægt 148.16