Få mere at vide
2-Methyl-1,3(2H,4H)-isoquinolinedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1,3(2H,4H)-isoquinolinedione |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-11-9(12)6-7-4-2-3-5-8(7)10(11)13/h2-5H,6H2,1H3 |
| Formel vægt | 175.0633 |