Få mere at vide
2-Methyl-1,2-benzisothiazolin-3-on, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1,2-benzisothiazolin-3-one |
| CAS | 2527-66-4 |
| Molekylær formel | C8H7NOS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-1,2-benzisothiazolin-3-one, 2-Methyl-1,2-benzoisothiazolin-3-one, 2-Methyl-1,2-benzothiaz, 2-Methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-1,2-benzisothiazolin-3-one, 2-Methyl-1,2-benzoisothiazolin-3-one, 2-Methyl-1,2-benzothiazol-3-one, 2-Methylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one, MBIT, N-Methyl-1,2-benzisothiazolin-3-one, NSC 520046 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NOS/c1-9-8(10)6-4-2-3-5-7(6)11-9/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CN1Sc2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-methyl-1,2-benzothiazol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.21 |
| Formel vægt | 165.0248 |