Få mere at vide
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 70335-56-7 |
| Molekylær formel | C12H14O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-12(11(13)14)7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-12/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC1(CCc2ccccc2C1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-methyl-3,4-dihydro-1H-naphthalene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vægt | 190.0994 |