Få mere at vide
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30474305
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474305 50 mg
30468247 100 mg
30467180 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474305 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22373350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53112-33-7
Molekylær formel C10 H13 N . H Cl
Molekylvægt (g/mol) 183.68
Synonym Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-, hydrochloride (7CI, 9CI), 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, N-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methylisoquinoline hydrochloride
IUPAC navn 2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin; hydrochlorid
SMIL Cl.CN1CCc2ccccc2C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N.ClH/c1-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11;/h2-5H,6-8H2,1H3;1H
Formel vægt 183.0815
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.