Få mere at vide
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30468247
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468247 100 mg
30467180 10 mg
30474305 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30468247 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM223733100MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53112-33-7
Molekylær formel C10 H13 N . H Cl
Molekylvægt (g/mol) 183.68
Synonym Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-, hydrochloride (7CI, 9CI), 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, N-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methylisoquinoline hydrochloride
IUPAC navn 2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline;hydrochloride
SMIL Cl.CN1CCc2ccccc2C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N.ClH/c1-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11;/h2-5H,6-8H2,1H3;1H
Formel vægt 183.0815
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.