Få mere at vide
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N.ClH/c1-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11;/h2-5H,6-8H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 183.0815 |