Få mere at vide
2-Methoxythiophenol, 97%
Artikelnummer. 11312217
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312217 25 g 25g
11302217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09689.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 7217-59-6 | C7H8OS | 140,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7217-59-6
Molekylær formel C7H8OS
Molekylvægt (g/mol) 140.2
MDL nummer MFCD00004834
InChI nøgle DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxythiophenol, thioguaiacol, benzenethiol, 2-methoxy, o-methoxythiophenol, o-methoxybenzenethiol, 2-methoxy thiophenol, 2-mercaptoanisole, 2-methoxybenzene-1-thiol, 2-methoxy-benzenethiol, benzenethiol, o-methoxy
PubChem CID 23642
IUPAC navn 2-methoxybenzenthiol
SMIL COC1=CC=CC=C1S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxythiophenol
Tæthed 1.152
Kogepunkt 225 °C til 228 °C
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.5918
Mængde 25 g
Beilstein 2042178
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 140.21
Procent renhed 97%