Få mere at vide
2-Methoxythiobenzamide, 97%
Artikelnummer. 15415497
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15415497
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32737.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 42590-97-6 | C8H9NOS | 167.226 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42590-97-6
Molekylær formel C8H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 167.226
MDL nummer MFCD04973324
InChI nøgle YNEHBLLUZJTDOL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2759731
IUPAC navn 2-methoxybenzencarbothioamid
SMIL COC1=CC=CC=C1C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxythiobenzamide
Smeltepunkt 109°C to 113°C
Mængde 5 g
Synonym 2-methoxythiobenzamide, 2-methoxybenzothioamide, 2-methoxy-thiobenzamide, 2-methoxybenzene-1-carbothioamide, amino 2-methoxyphenyl methane-1-thione, o-methoxythiobenzamide, 2-methoxy thiobenzamide, #, benzenecarbothioamide,2-methoxy, benzenecarbothioamide, 2-methoxy
Formel vægt 167.23
Procent renhed 97%